Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté
En verre borosilicaté. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont coniques et gradués.
Marque: Fisherbrand™
51.51 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.41300kg
Description
- Gradué
- ISO 1773
- Verre borosilicaté
- Conique
Spécification
ISO 1773 | |
200 mL | |
135 mm | |
Oui | |
79 mm |
34 mm | |
Verre borosilicaté | |
Conique | |
Étroit |