Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté
En verre borosilicaté. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont coniques et gradués.
Marque:  Fisherbrand™ FB33135OLD
Code produit. 11982233
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Erlenmeyer, gradué.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 1773
2000 ml
280 mm
Oui
166 mm
50 mm
Verre borosilicaté
Conique
Étroit