Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté
En verre borosilicaté. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont coniques et gradués.
Marque: Fisherbrand™
11.72 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg
Description
- Gradué
- ISO 1773
- Verre borosilicaté
- Conique
Spécification
ISO 1773 | |
300 mL | |
160 mm | |
Oui | |
87 mm |
34 mm | |
Verre borosilicaté | |
Conique | |
Étroit |