Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai avec rebord, avec paroi pour usage intensif, en verre borosilicaté
En verre borosilicaté à parois épaisses pour sa grande résistance à la chaleur et aux produits chimiques. Les tubes à essai avec rebord à parois épaisses en verre borosilicaté Fisherbrand™ conviennent tout particulièrement aux travaux chimiques et biologiques.
55.95€ - 67.63€
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Matériau Verre borosilicaté
Avec rebord Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11982208
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB63151
16 mm 125 mm N/A N/A N/A
11902188
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB63152
24 mm 150 mm N/A N/A N/A
Description
Description
  • Caractéristiques : parois épaisses et lourdes, résistance mécanique supérieure
  • Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
  • Conformité : ISO 4142
Spécification
Spécification
ISO 4142
Verre borosilicaté
Oui
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubes à essai avec rebord, avec paroi pour usage intensif, en verre borosilicaté