Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai avec rebord, avec paroi pour usage intensif, en verre borosilicaté
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm
24 mm
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
- Caractéristiques : parois épaisses et lourdes, résistance mécanique supérieure
- Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
- Conformité : ISO 4142
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 4142 |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 100 paquet |
| Avec rebord | Oui |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |