Learn More
Fisherbrand™ Mortiers d’homogénéisation borosilicatés à usage général
Pour une utilisation aux premiers stades de la préparation d’échantillons pour fragmenter et séparer un large éventail de matériaux tels que les tissus animaux ou végétaux, les denrées alimentaires et les sols. Les mortiers homogénéiseurs borosilicatés à usage général Fisherbrand™ sont des broyeurs de tissus en verre borosilicaté durable.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.07332kg
Description
- Autoclavables
- Disponibles en plusieurs capacités
- Pour une utilisation avec des pilons homogénéiseurs en verre borosilicaté Fisherbrand
Spécification
0,152 - 0,254 mm | |
30 ml | |
Homogénéisateurs | |
250 mm |
Oui | |
Verre borosilicaté | |
105mm | |
Verre |