Learn More
Fisherbrand™ Mortiers d’homogénéisation borosilicatés à usage général
Code produit. p-8009378 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15351321
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation aux premiers stades de la préparation d’échantillons pour fragmenter et séparer un large éventail de matériaux tels que les tissus animaux ou végétaux, les denrées alimentaires et les sols. Les mortiers homogénéiseurs borosilicatés à usage général Fisherbrand™ sont des broyeurs de tissus en verre borosilicaté durable.
  • Autoclavables
  • Disponibles en plusieurs capacités
  • Pour une utilisation avec des pilons homogénéiseurs en verre borosilicaté Fisherbrand
Spécification
Dégagement (métrique) 0,152 - 0,254 mm
Autoclavable Oui
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Homogénéisateurs
Longueur (métrique) 80 mm
Longueur (métrique) du pilon 220 mm
Matériau du pilon Verre