Learn More
Cytiva Fritté en verre borosilicaté
Intended for use with GV-Series Vacuum Filtration Systems, Whatman™ Borosilicate Glass Frits are recommended for filtration (aqueous and organic solvents) and biological analysis.
Marque: Cytiva 10442003
67.12 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Material: Borosilicate Glass
- For Use With (Application): Filtration (aqueous and organic solvents) and biological analysis
Spécification
Replacement Part for GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds | |
Pour série GV050 | |
Non stérile | |
GV050/0/03 | |
Glass Frit Filter |
Reusable | |
Verre borosilicaté | |
Filtration sous vide | |
1 de chaque |
For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.