Learn More
Cytiva Fritté en verre borosilicaté
Intended for use with GV-Series Vacuum Filtration Systems, Whatman™ Borosilicate Glass Frits are recommended for filtration (aqueous and organic solvents) and biological analysis.
77.20€
Spécification
Jetable | Réutilisable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pour série GV050 |
Matériau | Verre borosilicaté |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Filtration sous vide |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364934
|
Cytiva
10442003 |
Pour série GV050 |
77.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Material: Borosilicate Glass
- For Use With (Application): Filtration (aqueous and organic solvents) and biological analysis
Spécification
Réutilisable | |
Verre borosilicaté | |
Filtration sous vide | |
1 de chaque |
Pour série GV050 | |
Non stérile | |
GV050/0/03 | |
Glass Frit Filter |
For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.