Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation avec bouchon en verre et sans échelle
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre et sans échelle sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
79.00€ - 160.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15330895
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000049 |
250 ml |
160.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10728731
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000037 |
100 mL |
90.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10465601
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000070 |
1 000 ml |
158.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10475601
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000073 |
2000 mL |
124.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15330885
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000058 |
500 ml |
99.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10507551
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000028 |
50 ml |
79.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Sans échelle ; avec bouchon en verre solide
- Avec connecteur en NS et bouchon en PE
- Avec dispositif de retenue fileté
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Verre borosilicaté | |
Polyéthylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation avec bouchon en verre et sans échelle