Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation avec bouchon en verre et sans échelle
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre et sans échelle sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04000028
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.11100kg
Description
- Sans échelle ; avec bouchon en verre solide
- Avec connecteur en NS et bouchon en PE
- Avec dispositif de retenue fileté
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
50 ml | |
Verre borosilicaté | |
2/boîte | |
Polyéthylène |