Learn More
Jaytec Glass™ Tube de butyromètre en verre borosilicaté
Utilisé pour déterminer la teneur en matières grasses des échantillons laitiers.
34.75€ - 38.45€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Détermination de la teneur en matières grasses à l’aide de la méthode Gerber |
Code produit | Marque | Type | Capacité (métrique) | Plage | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Capacité (métrique) | Plage | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12388955
|
Jaytec Glass™
MP890 |
Butyromètre pour fromage | 3 g | 0 à 40% | 1% |
38.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12378955
|
Jaytec Glass™
MP893 |
Milk Butyrometer | 10.94 mL | 0 to 8% | 0.1% |
34.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Beschreibung
Fabriqué selon la norme BS 696.Pour tester la teneur en matières grasses dans les produits laitiers, à l’aide de la méthode Gerber.Spezifikation
Verre borosilicaté | |
Détermination de la teneur en matières grasses à l’aide de la méthode Gerber |