Learn More
Jaytec Glass™ Tube de butyromètre en verre borosilicaté
Utilisé pour déterminer la teneur en matières grasses des échantillons laitiers.
Marque: Jaytec Glass™ MP890
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.02256kg
Description
- Verre borosilicaté
- Capacité et tolérances conformes à la norme BS ISO 488:2008 (anciennement BS 696)
- Tige ronde graduée
Spécification
Verre borosilicaté | |
Butyromètre pour fromage | |
1% |
3 g | |
Détermination de la teneur en matières grasses à l’aide de la méthode Gerber | |
0 à 40% |