Learn More
Burette automatique en verre borosilicaté Pyrex™ avec robinet d’arrêt intermédiaire
Marque: Pyrex 3496/06AS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Équivalente à la gamme 3396 avec robinet d’arrêt intermédiaire
- Le robinet d’arrêt intermédiaire facilite l’écoulement du liquide vers le réservoir
- Robinet d’arrêt à clé en PTFE à alésage de 1,5 mm
Spécification
50 ml | |
0,1 mL |