Learn More
Burette automatique en verre borosilicaté Pyrex™ avec robinet d’arrêt intermédiaire
Code produit. p-8002930
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 ml
50 ml
Graduations:
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12832104
Marque: Pyrex 3496/04AS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Équivalente à la gamme 3396 avec robinet d’arrêt intermédiaire
  • Le robinet d’arrêt intermédiaire facilite l’écoulement du liquide vers le réservoir
  • Robinet d’arrêt à clé en PTFE à alésage de 1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Graduations 0,05 mL