Learn More
Solution étalon de métal au bore 1000 ppm, pour AAS, solution aqueuse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 100 mL |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution étalon de métal au bore 1000 ppm, pour AAS, solution aqueuse, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu