Learn More
Bore, étalon de solution AAS, Specpure™, B 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11349149
Bore, étalon de solution AAS, Specpure™, B 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349149
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11349149
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088055.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire H3BO3 in H2O
Numéro MDL MFCD00134034
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron, AAS standard solution
Note relative au nom B 1000μg/mL
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1537910 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number088055.AP,088055.AE
Numéro de lot1491608 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number088055.AP,088055.AE
Numéro de lot1471970 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number088055.AP,088055.AE
Numéro de lot1462208 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number088055.AP,088055.AE
Numéro de lot1431481 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/04/2024 Catalog Number088055.AP,088055.AE
Nom du produit
Bore, étalon de solution AAS, Specpure™, B 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >