Learn More
BRAND™ Entonnoirs de filtration 3.3 en verre borosilicaté
Fabriqués à partir de verre borosilicaté résistant aux produits chimiques, ces entonnoirs constituent une excellente option pour la filtration en laboratoire.
62.15€ - 181.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Couleur | Transparent |
Quantité | 1/boîte |
Type de produit | Entonnoir de filtration |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10747281
|
BRAND™
465423 |
125 ml | 3 |
91.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10654352
|
BRAND™
466133 |
500 ml | 3 |
146.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10101921
|
BRAND™
464714 |
75 ml | 4 |
77.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10602252
|
BRAND™
464004 |
50 ml | 4 |
68.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10111921
|
BRAND™
465424 |
125 ml | 4 |
111.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10151441
|
BRAND™
464003 |
50 ml | 3 |
62.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10588961
|
BRAND™
466134 |
500 ml | 4 |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10612252
|
BRAND™
464713 |
75 ml | 3 |
65.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Verre transparent
- Avec zone d’étiquetage blanche inscriptible
- Vendu séparément
Spécification
Verre borosilicaté | |
Transparent | |
1/boîte | |
Entonnoir de filtration |