Learn More
BRAND™ Entonnoirs de filtration 3.3 en verre borosilicaté
Fabriqués à partir de verre borosilicaté résistant aux produits chimiques, ces entonnoirs constituent une excellente option pour la filtration en laboratoire.
Marque:  BRAND™ 464004
59.37 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Code produit. 10602252
  • 68.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-10-2024
Description
  • Verre transparent
  • Avec zone d’étiquetage blanche inscriptible
  • Vendu séparément
Spécification
Spécification
35 mm
10 mm
Transparent
4
Entonnoir de filtration
50 ml
Verre borosilicaté
Code d’identification 3 D
1/boîte