Learn More
Complexe de sulfure de borane-diméthyle, solution 2M dans le toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
82.81€ - 360.80€
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane dimethyl sulfide complex
CAS 13292-87-0, 108-88-3
Formule moléculaire C2H9BS
Formule linéaire (CH3)2S·BH3
Numéro MDL MFCD00013189
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
12654947
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
186961000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™
82.81€
100mL
12644947
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
186968000
800 mL Flacon en verre AcroSeal™
360.80€
800mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Spécification
Spécification
Borane dimethyl sulfide complex
C2H9BS
MFCD00013189
15,1336
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
75.96
75.95
0.856
13292-87-0, 108-88-3
(CH3)2S·BH3
7°C
dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
B.CSC
9833925
Flacon en verre AcroSeal™
0.8560g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
Manipuler sous gaz inerte.
Protéger de l’humidité
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 236-313-6
Identifiant produit
  • Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in Toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.