Learn More
Complexe de sulfure de borane-diméthyle, solution 2M dans le toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 186968000
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionSpécification
Borane dimethyl sulfide complex | |
800 mL | |
(CH3)2S·BH3 | |
7°C | |
dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms | |
B.CSC | |
75.96 | |
75.95 | |
0.856 |
13292-87-0, 108-88-3 | |
C2H9BS | |
MFCD00013189 | |
15,1336 | |
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N | |
bore ; méthyl-sulfonyl-méthane | |
9833925 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
0.8560g/mL |
Sécurité et traitement
- Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in Toluene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.