Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 8 %, Bis-Tris, 1,0 mm, minigels de protéine
Les gels Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale de différentes tailles de protéines dans des conditions dénaturantes.
Marque: Invitrogen™ NW00087BOX
142.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Mini-cuve à gel (réf. nº A25977)
Description
Les gels Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale de différentes tailles de protéines dans des conditions dénaturantes. Semblables aux gels NuPAGE Bis-Tris, les gels Bolt Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournissent un environnement de pH neutre qui réduit au maximum les modifications protéiques, le tout avec une capacité de charge augmentée. Les gels Bolt sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle.
Utilisez des gels Bolt Bis-Tris Plus pour obtenir des résultats optimaux pour vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont livrés en quatre types de gels et plusieurs formats de puits. Chaque boîte contient 10 gels. Une mini cuve à gel (A25977) est nécessaire pour utiliser tous les gels Bolt.
Les caractéristiques comprennent :
• Conditions d’exécution optimisées : séparation de vos protéines en utilisant une tension constante pendant environ 20 minutes
• Longue durée de conservation : stockez les gels pendant au moins 16 mois à une température comprise entre 4 et 25°C
• Intégrité protéique supérieure : processus de préparation des échantillons avec un pH neutre permettant de préserver vos protéines
• Puits en biseau : chargement simplifié des échantillons et volumes d’échantillons pouvant être jusqu’à deux fois plus élevé
Choisissez les gels Bolt Bis-Tris Plus adaptés à la séparation de vos protéines
Obtenez une séparation protéique optimale en choisissant la bonne combinaison de gel et de tampon de migration. Les gels Bis-Tris Plus Bolt sont fournis en quatre concentrations de polyacrylamide : 8 %, 10 %, 12 % et un gradient de 4 à 12 %. Les gels peuvent être appliqués en utilisant un tampon de migration MES SDS Bolt (B000202) ou MOPS SDS Bolt (B000102) pour obtenir différentes plages de séparation. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont composés d’un gel de polyacrylamide (pH 6,4) tamponné à un pH neutre ; leur pH de fonctionnement est d’environ 7,0. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont également fournis en quatre formats de puits différents : 10, 12, 15 et 17 puits.
Utilisation pratique
Les gels Bolt Bis-Tris Plus peuvent être utilisés en appliquant une tension constante pendant environ 20 minutes, avec le tampon de migration Bolt MES. Les gels Bolt Bis-Tris Plus offrent des bandes plus nettes, une résolution élevée, une durée de conservation plus longue et une précision plus élevée des résultats que les gels à base de tris–glycine. De plus, les gels Bolt Bis-Tris Plus comportent des puits en biseau innovants qui permettent de charger un volume d’échantillons jusqu’à deux fois plus élevé que celui des autres gels de 1,0 mm d’épaisseur. Les puits en biseau ont également des ouvertures plus larges, ce qui facilite le chargement des échantillons. Les gels Bis-Tris Plus Bolt ont une durée de conservation d’au moins 16 mois lorsqu’ils sont conservés entre 4°C et 25°C.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser un tampon de transfert Bolt (BT0006). Pour un transfert humide traditionnel, nous conseillons le mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel Blot 2 (IB21001).
Spécification
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank, Minicellule XCell SureLock | |
Mini | |
Bis-Tris Plus | |
Jusqu’à 30 µl | |
Dénaturant | |
Poids moléculaire | |
10 gels/boîte | |
Stocker entre 4 et 25°C. Ne pas congeler. | |
8 cm |
8% | |
1,0 mm | |
Dénaturant | |
3,5 à 260 kDa | |
17 puits | |
Bolt™, WedgeWell™ | |
Température ambiante | |
8 cm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
18120741 | Certificat d’analyse | 14/12/2018 | NW00080BOX,NW00080BOX_LITL18 PROMO,NW00087BOX,NW00087BOX_LITL18 PROMO |