Learn More
Bohlender™ Connecteurs de tubulure en PTFE BOLA™
Connectez une tubulure élastique avec ces connecteurs de tubulure.Les connecteurs de tubulure en PTFE BOLA sont dotés d’une résistance chimique universelle et sont adaptés au vide.
Marque: Bohlender™ D575-04
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Raccord droit en PTFE
- Trois connecteurs pour tubulure élastique (p. ex., Viton, Tygon, silicone)
- Résistance chimique universelle
- Le produit est uniquement exposé au PTFE
Compliance
FDA
Spécification
Raccord pour extrémité de tube | |
Autoclavable | |
PTFE | |
53 mm | |
0°C | |
6,8 mm de dia. ext., 3 mm de dia. int. | |
Structuré | |
100°C |
FDA | |
3 mm | |
6,8 mm | |
Tubulure élastique | |
10/paquet | |
UNF 1/4 po ; 28 G | |
Blanc |