Learn More
Bohlender™ Connecteurs de tubulure en PTFE BOLA™
Connectez une tubulure élastique avec ces connecteurs de tubulure.Les connecteurs de tubulure en PTFE BOLA sont dotés d’une résistance chimique universelle et sont adaptés au vide.
14.00€ - 22.00€
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10023301
|
Bohlender™
D575-04 |
6,8 mm de dia. ext., 3 mm de dia. int. |
22.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10114491
|
Bohlender™
D575-08 |
11 mm de dia. ext., 6 mm de dia. int. |
16.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10499761
|
Bohlender™
D575-02 |
4,5 mm de dia. ext., 2 mm de dia. int. |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10737532
|
Bohlender™
D575-06 |
6,8 mm de dia. ext., 5 mm de dia. int. |
22.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Raccord droit en PTFE
- Trois connecteurs pour tubulure élastique (p. ex., Viton, Tygon, silicone)
- Résistance chimique universelle
- Le produit est uniquement exposé au PTFE
Compliance
FDA