Learn More
Bohlender™ Connecteurs de tubulure en PTFE BOLA™
Connectez une tubulure élastique avec ces connecteurs de tubulure.Les connecteurs de tubulure en PTFE BOLA sont dotés d’une résistance chimique universelle et sont adaptés au vide.
Marque:  Bohlender™ D575-06
Code produit. 10737532
  • 22.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Raccord droit en PTFE
  • Trois connecteurs pour tubulure élastique (par ex. Viton, Tygon, silicone)
  • Résistance chimique universelle
  • Le produit n’est exposé qu’au PTFE
Compliance
FDA
Spécification
Spécification
5 mm
6,8 mm
61 mm
6,8 mm de dia. ext., 5 mm de dia. int.