Learn More
Bohlender™ Raccords de tubes à joint rodé en PTFE BOLA™
Connectez les tubes ou les tubulures aux récipients avec un joint rodé.Les raccords BOLA sont idéaux pour l’insertion et la fixation de sondes, de thermomètres, de tubes à tremper ou de câbles.
34.34€ - 43.78€
Spécification
Type de produit | Raccord de tube à joint rodé |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (application) | Connecter des tubes ou des tubulures à des récipients avec un joint rodé |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Diamètre du filetage | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Diamètre du filetage | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10659791
|
Bohlender™
H1001-12 |
10 mm de dia. ext., 8,5 mm de dia. int. | M 18 x 2 | Joint rodé NS 29/32 |
42.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10013291
|
Bohlender™
H1001-10 |
6 mm de dia. ext., 5 mm de dia. int. | M 14 x 2 | Joint rodé NS 29/32 |
43.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10349231
|
Bohlender™
H1001-04 |
6 mm de dia. ext., 5 mm de dia. int. | M 14 x 2 | Joint rodé NS 14/23 |
34.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Raccord en PTFE
- Pour la transition des joints rodés aux filetages métriques pour la connexion de la tubulure à paroi dure (p. ex.,PTFE, PFA ou FEP)
- Écrous en PTFE renforcé en fibre de verre
- Corps avec anneaux et poignée moletée pour l’ouverture
- Le produit est uniquement exposé au PTFE
Compliance
FDA
Spécification
Raccord de tube à joint rodé | |
PTFE | |
-200°C | |
250°C |
Autoclavable | |
Connecter des tubes ou des tubulures à des récipients avec un joint rodé | |
Résistance chimique universelle |