Learn More
Bohlender™ Raccords de tubes à joint rodé en PTFE BOLA™
Connectez les tubes ou les tubulures aux récipients avec un joint rodé.Les raccords BOLA sont idéaux pour l’insertion et la fixation de sondes, de thermomètres, de tubes à tremper ou de câbles.
Marque: Bohlender™ H1001-04
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Raccord en PTFE
- Pour la transition des joints rodés aux filetages métriques pour la connexion de la tubulure à paroi dure (p. ex.,PTFE, PFA ou FEP)
- Écrous en PTFE renforcé en fibre de verre
- Corps avec anneaux et poignée moletée pour l’ouverture
- Le produit est uniquement exposé au PTFE
Compliance
FDA
Spécification
Raccord de tube à joint rodé | |
Autoclavable | |
PTFE | |
Connecter des tubes ou des tubulures à des récipients avec un joint rodé | |
Résistance chimique universelle | |
M 14 x 2 |
Joint rodé NS 14/23 | |
5 mm | |
6 mm | |
-200°C | |
6 mm de dia. ext., 5 mm de dia. int. | |
250°C |