Learn More
Bohlender™ Entonnoirs compte-gouttes en FEP BOLA™ avec robinet d’arrêt en PTFE
Conçu pour faciliter le verrouillage et le déverrouillage du joint rodé.Les entonnoirs compte-gouttes BOLA conviennent à une variété d’applications.
549.00€ - 816.00€
Spécification
Matériau | Plastique |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA (US Food and Drug Administration) |
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Transparent |
Taille du cône | 29 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10013361
|
Bohlender™
B285-03 |
500 mL |
816.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10620752
|
Bohlender™
B285-02 |
250 ml |
626.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10083331
|
Bohlender™
B285-01 |
125 mL |
549.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Entonnoir compte-gouttes transparent en FEP
- Robinet d’arrêt à réglage fin avec cône de taille 29 en PTFE
- Écrou spécial intégré (Safe-Lab) pour faciliter le verrouillage et le déverrouillage du joint rodé.
-
Compliance
FDA
Spécification
Plastique | |
Autoclavables | |
29 | |
Entonnoir compte-gouttes avec robinet d’arrêt |
FDA (US Food and Drug Administration) | |
Transparent | |
Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bohlender™ Entonnoirs compte-gouttes en FEP BOLA™ avec robinet d’arrêt en PTFE