Learn More
Bohlender™ Entonnoirs compte-gouttes en FEP BOLA™ avec robinet d’arrêt en PTFE
Conçu pour faciliter le verrouillage et le déverrouillage du joint rodé.Les entonnoirs compte-gouttes BOLA conviennent à une variété d’applications.
Marque: Bohlender™ B285-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Entonnoir compte-gouttes transparent en FEP
- Robinet d’arrêt à réglage fin avec cône de taille 29 en PTFE
- Écrou spécial intégré (Safe-Lab) pour faciliter le verrouillage et le déverrouillage du joint rodé.
-
Compliance
FDA
Spécification
125 mL | |
FDA (US Food and Drug Administration) | |
Transparent | |
+110°C | |
Entonnoir compte-gouttes avec robinet d’arrêt |
Plastique | |
Autoclavables | |
29 | |
Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |