Learn More
Velp Scientifica™ Analyse de DBO capteur de DBO
Innovative, mercury-free and extremely reliable solution for BOD analysis (Biochemical Oxygen Demand)
Marque: Velp Scientifica™ SA10200136
1631.96 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un moyen simple et facile de surveiller l’activité des micro-organismes’ dans les échantillons d’eau avec des résultats extrêmement fiables.
- La DBO mesure le changement de pression du gaz entre le début et la fin de l’analyse et donne un résultat exprimé en mg/l
- Mesure sur des échelles de DBO de 90, 250, 600 et 999 ppm
- Des valeurs plus élevées peuvent être mesurées en diluant l’échantillon
- S’adapte directement sur le flacon contenant l’échantillon
- Enregistre automatiquement 5 valeurs de DBO à intervalles de 24 heures
- Permet de poursuivre l’analyse pendant le week-end
- Résultats directement lisibles à tout moment, même après cinq jours
- Lecture directe en mg/l (ppm)
- Stations d’agitation compactes
- Les modèles avec stations d’agitation offrent une qualité d’agitation VELP
- Protection IP54 contre les particules et les liquides
- Conformité CEI 1010 classe 3
Spécification
Analyse de la DBO (demande biochimique en oxygène) | |
CR 2430 | |
Technopolymère | |
Volume du flacon : 500 mL | |
Capteur de DBO (x 6) (avec pièges KOH et batteries), station d’agitation, 6 positions 230 V, 50 Hz (avec flacons & barres d’agitation) | |
2,3 kg |
Numérique | |
Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB | |
500/2 000 mbar (hPa) | |
Analyse de la DBO (demande biochimique en oxygène) | |
25 mois |
CE_17123174.pdf
Taille: 140.7 kB
VELPBOD Biochemical Oxygen Demand.pdf
Taille: 539.2 kB
CE Certificate
Taille: 140.7 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
2Minutes
10Secondes
27
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Velp Scientifica™ Analyse de DBO capteur de DBO > Biochimique en oxygène 6
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu