Learn More
BOC-L-Valine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10145503
BOC-L-Valine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10145503
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10145503
Marque: Thermo Scientific Acros 275711000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13734-41-3
Formule moléculaire C10H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 217.27
Numéro MDL MFCD00065605
Clé InChI SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-val-oh, boc-l-valine, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine, tert-butoxycarbonylvaline, boc-l-val-oh, s-2-boc-amino-3-methylbutyric acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-boc-l-valine, n-tert-butyloxycarbonyl-l-valineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 83693
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-L-Valine
Point de fusion 76°C to 80°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCHCOOHNHCOOC(CH3)3
Rotation spécifique -5.3° to -7.3° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
Nom IUPAC Acide (2S)-3-méthyl-2-[(2-méthylpropan-2-yl) oxycarbonylamino] butanoïque
Conditions de rotation spécifiques - 6.30 (20.00°C c=1,CH3COOH)
Quantité 100 g
Poids de la formule 217.27
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463408 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/10/2024 Catalog Number275711000,275710050,275710250
Numéro de lotA0380529 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2022 Catalog Number275711000,275710050,275710250
Numéro de lotA0437329 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2021 Catalog Number275711000,275710050,275710250
Nom du produit
BOC-L-Valine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >