Learn More
BOC-L-Valine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10237020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10237020
Marque: Thermo Scientific Acros 275710250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13734-41-3 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13734-41-3
Formule moléculaire C10H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 217.27
Numéro MDL MFCD00065605
Clé InChI SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-val-oh, boc-l-valine, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine, tert-butoxycarbonylvaline, boc-l-val-oh, s-2-boc-amino-3-methylbutyric acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-boc-l-valine, n-tert-butyloxycarbonyl-l-valine
CID PubChem 83693
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-L-Valine
Point de fusion 76°C to 80°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCHCOOHNHCOOC(CH3)3
Rotation spécifique -5.3° to -7.3° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
Nom IUPAC Acide (2S)-3-méthyl-2-[(2-méthylpropan-2-yl) oxycarbonylamino] butanoïque
Quantité 25 g
Poids de la formule 217.27
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Poudre cristalline fine