Learn More
Brady™ BMP61 M611 Labels Polypropylene
Polypropylene (B-7425) material is ideal for general purpose barcode applications and withstands liquid nitrogen, autoclave, and other harsh environments.
69.80€ - 119.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | ASTM D 1000 ; ASTM D 2979 ; conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE |
Type d’adhésif | Permanent |
Couleur | Blanc |
Finition | Mat |
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17160441
|
Brady™
150896 |
1 x 0,75 po (l x H) | N/A | ||||||
17170441
|
Brady™
150897 |
1,3 x 0,6 po (l x H) | N/A | ||||||
17180441
|
Brady™
150898 |
1 x 0,5 po (l x H) | N/A | ||||||
17190441
|
Brady™
150899 |
0,25 x 2 po (l x H) | N/A | ||||||
Description
- Matte white polypropylene with acrylic adhesive is thermal transfer printable
- Perfect for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, and test tubes
- Service temperature of -112 to 158°F (-80 to 70°C)
Spécification
Autoclavable | |
Permanent | |
Mat | |
Adhésif agressif ; basse température | |
Système d’étiquetage BMP™61 ; BradyPrinter™ M611 | |
Rectangle |
ASTM D 1000 ; ASTM D 2979 ; conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE | |
Blanc | |
PP | |
Marquage en laboratoire | |
1 | |
-112°F à +158°F |