Learn More
Brady™ BMP61 M611 Labels Polypropylene
Polypropylene (B-7425) material is ideal for general purpose barcode applications and withstands liquid nitrogen, autoclave, and other harsh environments.
Marque: Brady™ 150896
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique est imprimable à transfert thermique
- Parfaites pour l’identification en laboratoire, par exemple de flacons, tubes à centrifuger et tubes à essai
- Température de service de -80 à 70°C (-112 à 158°F)
Spécification
Autoclavable | |
Permanent | |
Mat | |
Adhésif agressif ; basse température | |
Système d’étiquetage BMP™61 ; BradyPrinter™ M611 | |
250 / boîte | |
1 x 0,75 po (l x H) |
ASTM D 1000 ; ASTM D 2979 ; conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE | |
Blanc | |
PP | |
Marquage en laboratoire | |
1 | |
Rectangle | |
-112°F à +158°F |