Description
- Siège en tissu
- Assise et dossier large, confortable et ergonomique
- Grande résistance à l'abrasion
- Tissu lavable
- Assise/ dossier en mousse de polyuréthane injectée (45kg/m3), galette d'assise en bois moulé
- Tissu bleu en polypropylène
- Tissu noir, recouvert d'un enduit lavable
- Dossier réglable en profondeur et en inclinaison pour contact permanent
- Hauteur réglable par vérin pneumatique assurant un confort d'amortissement souple et progressif
- Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins ou roulettes
- Accoudoirs et repose-pieds en option
- Siège tissus asynchrone
- Réglage de la hauteur du dossier, de l'inclinaison de l'assise et du dossier par manette montée/descente pour un confort optimal
- Bleu dossier réglable
- Bleu asynchrone
Spécification
Chaise forme haute | |
Bleu | |
660 mm | |
5 patins |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Accessoires et services
Accessoires facultatif
-
dbo sieges Accoudoirs réglables (paire), chaises série AT1 ACCOUDOIR POUR SIEGE Code produit: 11997075
45.10€ / 1 pièce
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sièges bleus > Hauteur : 660 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu