Learn More
mb2 Siège à 5 patins
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Siège en tissu
- Assise et dossier large, confortable et ergonomique
- Grande résistance à l'abrasion
- Tissu lavable
- Assise/ dossier en mousse de polyuréthane injectée (45kg/m3), galette d'assise en bois moulé
- Tissu bleu en polypropylène
- Tissu noir, recouvert d'un enduit lavable
- Dossier réglable en profondeur et en inclinaison pour contact permanent
- Hauteur réglable par vérin pneumatique assurant un confort d'amortissement souple et progressif
- Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins ou roulettes
- Accoudoirs et repose-pieds en option
- Siège tissus asynchrone
- Réglage de la hauteur du dossier, de l'inclinaison de l'assise et du dossier par manette montée/descente pour un confort optimal
- Noir lavable dossier réglable
- Noir asynchrone
Spécification
Spécification
| Type de produit | Siège |
| Couleur | Noir |
| Réglable (hauteur) | Yes |
| Réglable | Height |
| Type de dossier | Ergonomic |
| Hauteur (métrique) | 660 mm |
| Capacité | 5 tampons |
| Hauteur de siège | 470 to 690 mm |
| Poids (métrique) | 10.22 kg |
| Avec accoudoir | No |
| Afficher plus |