Learn More
Vitlab™ Bécher gradué à échelle augmentée, bleu
Utilisez ces béchers en PP pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers gradués à échelle bleue en relief VITLAB™ possèdent une poignée stable facile à saisir et une échelle bleue gravée facile à lire.
Marque:  Vitlab™
Code produit. 10709242
  • 66.65€ / 12 pièces
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bécher en polypropylène très transparent
  • Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
Spécification
Spécification
Transparent
250 ml
120 mm
Autoclavable
DIN EN 285
70 mm
PP
Bécher
Oui
Échelle gravée bleue
Nom du produit
Vitlab™ Bécher gradué à échelle augmentée, bleu > Capacité : 250 ml