Learn More
ABEBA™ Chaussures professionnelles bleues
Antistatiques et autoclavables à 121°C.Propriétés antidérapantes optimisées.
14.61€ - 62.85€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
---|---|
Couleur | Blue |
Modèle | 9610 |
Résistant à | Static |
Type de produit | Controlled Environments Shoes |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15273715
|
ABEBA™
9610-35/36 |
62.55€
1 paire |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15293715
|
ABEBA™
9610-37/38 |
N/A | |||||||
15166946
|
ABEBA™
9610-41/42 |
41/42 | N/A | ||||||
15203725
|
ABEBA™
9610-39/40 |
N/A | |||||||
15196946
|
ABEBA™
9610-43/44 |
43/44 |
62.85€
1 paire |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15106956
|
ABEBA™
9610-45/46 |
58.25€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoclavable, sterilisable special material
- Blue
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
- DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
9610 | |
Controlled Environments Shoes |
Blue | |
Static |