Learn More
ABEBA™ Chaussures professionnelles bleues
Click to view available options
Dimensions:
41/42
43/44
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Matériau spécial stérilisable et autoclavable
- Bleu
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36,38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
Couleur | Bleu |
Dimensions | 43/44 |
Résistant à | Static |
Type de produit | Controlled Environments Shoes |