Learn More
Hirschmann™ Appareil de titration avec robinet d’arrêt en verre de classe AS gradué bleu
Pour une analyse volumétrique précise en laboratoire.
281.00€ - 309.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 500 mm |
---|---|
Matériau | Verre |
Balance | Bleu |
Robinets d’arrêt | Latéral |
Type | Appareil de titration |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10708811
|
Hirschmann™
354017060 |
25 mL | Hors flacon |
281.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10110761
|
Hirschmann™
354017560 |
50 mL | Hors flacon |
281.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10248450
|
Hirschmann™
3540160 |
10 ml | Flacon de stockage en verre transparent de 2000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10528842
|
Hirschmann™
3540175 |
50 ml | Flacon de stockage en verre transparent de 2000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Classe AS
- Fabriquées en verre borosilicaté DURAN™ pour une résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques
- Marques de graduation bleues
- Avec bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité
- Robinet d’arrêt latéral en verre
- Avec identification de lot datée
- Graduation de type cercle du point principal
- Disponibles avec ou sans flacon de stockage de 2000 ml en verre transparent
- Conformes aux normes DIN EN ISO 385
Spécification
500 mm | |
Bleu | |
Appareil de titration | |
DIN EN ISO 385 |
Verre | |
Latéral | |
Classe AS |