Learn More
Hirschmann™ Appareil de titration avec robinet d’arrêt en verre de classe AS gradué bleu
Pour une analyse volumétrique précise en laboratoire.
Marque: Hirschmann™ 354017060
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Classe AS
- Fabriquées en verre borosilicaté DURAN& pour une résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques
- Marques de graduation bleues
- Avec bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité
- Robinet d’arrêt latéral en verre
- Avec identification de lot datée
- Graduation de type cercle du point principal
- Disponibles avec ou sans flacon de stockage de 2 000 ml en verre transparent
- Conforme à la norme DIN EN ISO 385
Spécification
Transparent | |
500 mm | |
0,05 mL | |
Bleu | |
PTFE | |
Appareil de titration | |
DIN EN ISO 385 |
25 mL | |
Verre | |
Hors flacon | |
Latéral | |
± 0,5 ml | |
Classe AS |