Learn More
STEMCELL Technologies BloodStor™ 100
Biopreservation reagent for cells and tissues
89.10€ - 778.95€
Spécification
Type de cellule | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells |
---|---|
À utiliser avec (application) | Cryopreservation |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17129931
|
STEMCELL Technologies
07951 |
50 mL |
89.10€
50mL |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17179921
|
STEMCELL Technologies
07938 |
5 x 100 mL |
778.95€
5 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17189921
|
STEMCELL Technologies
07939 |
100 mL |
156.60€
100mL |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- BloodStor™ is a series of generic cGMP freezing media products used to cryopreserve stem cells and other cells isolated from umbilical cord blood, peripheral blood, bone marrow, and other biologics
- BloodStor™ 100 contains 100% (w/v) DMSO USP
Spécification
Hematopoietic Stem and Progenitor Cells | |
Cryopreservation |