Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 1 seul trait
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 1 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant. Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
46.15€ - 120.00€
Spécification
Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
Classe | AS |
Matériau | AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Tolérance | Couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Tolérance | Couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11393844
|
BRAND™
29701 |
0,5 ml | plusmn; 0,005 | Noir | 300 mm |
102.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11333854
|
BRAND™
29705 |
3 ml | plusmn; 0,01 ml | Noir | 330 mm |
46.15€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11343854
|
BRAND™
29706 |
4 ml | plusmn; 0,015 ml | Rouge | 400 mm |
77.15€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11353854
|
BRAND™
29707 |
5 ml | 0,015 mL | Blanc | 400 mm |
68.90€
6 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11363854
|
BRAND™
29708 |
6 ml | plusmn; 0,015 ml | Orange | 400 mm |
117.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11373854
|
BRAND™
29709 |
7 ml | ± 0,015 ml | Vert | 400 mm |
70.55€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11303864
|
BRAND™
29712 |
10 ml | plusmn;0,02 ml | Rouge | 440 mm |
74.95€
6 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11313864
|
BRAND™
29713 |
9 ml | plusmn; 0,03 ml | Vert | 510 mm |
80.85€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11333864
|
BRAND™
29715 |
25 ml | plusmn; 0,03 ml | Bleu | 520 mm |
96.75€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11343864
|
BRAND™
29716 |
30 ml | plusmn; 0,03 ml | Noir | 520 mm |
87.55€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11363864
|
BRAND™
29718 |
50 ml | plusmn; 0,05 ml | Rouge | 540 mm |
84.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11373864
|
BRAND™
29719 |
100 ml | plusmn; 0,08 ml | Jaune | 585 mm |
120.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11353864
|
BRAND™
29717 |
40 ml | plusmn; 0,05 ml | Blanc | 540 mm |
94.10€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™
- 1 trait avec marquage DE-M en émail bleu
- Classe AS
- Certifié DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Délai d’attente : 5 secondes
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
Marquage DE-M |
DIN EN ISO 648, ISO 1769 | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Bleu | |
Pipette à poire |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 1 seul trait