Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 1 seul trait
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
10 ml
9 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tolérance:
± 0,015 ml
0,015 mL
plusmn;0,02 ml
plusmn; 0,005
plusmn; 0,015 ml
plusmn; 0,01 ml
plusmn; 0,03 ml
plusmn; 0,05 ml
plusmn; 0,08 ml
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Longueur (métrique):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™
- 1 trait avec marquage DE-M en émail bleu
- Classe AS
- Certifié DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Délai d’attente : 5 secondes
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Classe | AS |
| Matériau | AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Bleu |
| Type de graduation | Marquage DE-M |
| Quantité | 6/boîte |
| Tolérance | plusmn; 0,05 ml |
| Couleur | Blanc |
| Afficher plus |