Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire, à un seul trait, Blaubrand™, avec certificat
Pipettes volumétriques de classe AS unique en verre sodocalcique avec1 marquage et graduation bleue. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Marque: BRAND™ 929703
30.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pipettes volumétriques, classe AS, verre sodocalcique, 1 trait, graduation bleue
- Blaubrand™ DIN EN ISO 648
- Marquage DE-M avec numéro de lot
- Graduations et inscriptions en émail bleu à contraste élevé Étalonnées pour délivrer un volume donné (EX)
- Toutes les pipettes volumétriques Blaubrand™ sont fournies avec un numéro de lot et un certificat de lot pour chaque emballage extérieur de fabricant (jusqu’à 2 ml : 12 bouteilles, supérieur à 2 ml : 6 bouteilles par boîte)
- Livrées avec un certificat de conformité individuel
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
5 s | |
Orange | |
330 mm |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAStrade; | |
0,01 mL | |
2 ml | |
Pipette à poire à un trait |