Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire, à un seul trait, Blaubrand™, avec certificat
Pipettes volumétriques de classe AS unique en verre sodocalcique avec1 marquage et graduation bleue. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
46.30€ - 48.15€
Spécification
Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648 |
Classe | AS |
Matériau | AR-GLAStrade; |
Temps d’écoulement min. | 5 s |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15801475
|
BRAND™
929703 |
2 ml |
46.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10029529
|
BRAND™
929704 |
2,5 ml |
48.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pipettes volumétriques, classe AS, verre sodocalcique, 1 trait, graduation bleue
- Blaubrand™ DIN EN ISO 648
- Marquage DE-M avec numéro de lot
- Graduations et inscriptions en émail bleu à contraste élevé Étalonnées pour délivrer un volume donné (EX)
- Toutes les pipettes volumétriques Blaubrand™ sont fournies avec un numéro de lot et un certificat de lot pour chaque emballage extérieur de fabricant (jusqu’à 2 ml : 12 bouteilles, supérieur à 2 ml : 6 bouteilles par boîte)
- Livrées avec un certificat de conformité individuel
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
5 s |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAStrade; | |
Pipette à poire à un trait |