Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire, à un seul trait, Blaubrand™
Pipettes volumétriques de classe AS unique en verre sodocalcique avec 1 trait et graduation bleue avec un volume de 20 ml, une tolérance de ±0,03 ml et une longueur totale de 510±10 mm.
Marque: BRAND™ 29704
42.38 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pipettes volumétriques, classe AS, verre sodocalcique, 1 trait, graduation bleue
- Blaubrand™ DIN EN ISO 648
- Marquage DE-M avec numéro de lot
- Graduations et inscriptions en émail bleu à contraste élevé
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (EX)
- Toutes les pipettes volumétriques Blaubrand™ sont fournies avec un numéro de lot et un certificat de lot pour chaque emballage extérieur de fabricant (jusqu’à 2 ml : 12 bouteilles, supérieur à 2 ml : 6 bouteilles par boîte)
- Également disponible avec certificat individuel ou certificat d’étalonnage DAkkS (anciennement DKD)
Spécification
6/paquet | |
2,5 ml | |
Pipettes à poire à un trait |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Pipettes avec poire, à un seul trait, Blaubrand™ > Capacité : 2,5 ml ; Emballage : 6/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu