Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire, à un seul trait, Blaubrand™
Code produit. p-8000813 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
2,5 ml
20 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 11303854
Marque: BRAND™ 29702
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipettes volumétriques de classe AS unique en verre sodocalcique avec 1 trait et graduation bleue avec un volume de 20 ml, une tolérance de ±0,03 ml et une longueur totale de 510±10 mm.
  • Pipettes volumétriques, classe AS, verre sodocalcique, 1 trait, graduation bleue
  • Blaubrand™  DIN EN ISO 648
  • Marquage DE-M avec numéro de lot 
  • Graduations et inscriptions en émail bleu à contraste élevé
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (EX)
  • Toutes les pipettes volumétriques Blaubrand™ sont fournies avec un numéro de lot et un certificat de lot pour chaque emballage extérieur de fabricant (jusqu’à 2 ml : 12 bouteilles, supérieur à 2 ml : 6 bouteilles par boîte)
  • Également disponible avec certificat individuel ou certificat d’étalonnage DAkkS (anciennement DKD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648
Classe AS
Temps d’écoulement min. 5 s
Quantité 12/boîte
Couleur Bleu
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 300 mm
Type Pipette à poire à un trait