Learn More
BRAND™ Pipette de mesure en verre de classe AS AR Blaubrand™ Eterna
All BLAUBRAND™ graduated pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging. On request, they are also available with an individual certificate, USP individual certificate or DAkkS calibration certificate.
64.15€ - 68.05€
Código de producto | Marca | Volume (métrique) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volume (métrique) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10337033
|
BRAND™
27842 |
5 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10608403
|
BRAND™
27845 |
25 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Descripción
Pipette graduée en verre, Type 2, classe AS• DIN EN ISO 835
• Certificat de lot
• Volume nominal en haut
• Ecoulement total
• Verre sodocalcique
Especificaciones
Cotton Plug Upper End |