Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger sans bouchon à vis
En PP et conformes aux normes DIN EN 285. Les tubes pour microcentrifugeuse BRAND™ sans bouchons à vis sont gradués et possèdent une zone de marquage dépolie qui permet d’identifier l’échantillon ou d’apporter toute autre annotation. Les bouchons à vis et inserts de bouchon colorés sont disponibles séparément.
136.00€ - 146.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN 285 |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Polypropylène |
Plage de températures (métrique) | –196 à 121°C |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10529701
|
BRAND™
780730 |
0,5 ml | Autostable, fond conique |
146.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10461013
|
BRAND™
780732 |
1,5 ml | Fond conique |
146.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10304281
|
BRAND™
780731 |
1,5 ml | Autostable, fond conique |
136.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10354371
|
BRAND™
780734 |
2 ml | Fond conique |
146.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10539891
|
BRAND™
780733 |
2 ml | Autostable, fond conique |
136.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En PP et conformes aux normes DIN EN 285.
- Gradués.
- La zone de marquage dépolie permet l’identification des échantillons ou d’autres notations.
- Plage de fonctionnement : –196°C à 121°C.
- Autoclavables à 121°C (2 bars)
- Les bouchons à vis et inserts de bouchon colorés sont disponibles séparément.
Spécification
DIN EN 285 | |
Polypropylène | |
Non stérile |
Autoclavable | |
–196 à 121°C |